Learn More
Cytiva™ Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Description
- Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
- Pour les applications de recherche uniquement
Specifications
Specifications
| Couleur | Rouge |
| Description | EFA :3,3 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | 24/boîte |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 mL (échantillon) |