Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Omega
Code produit 17164741
Modifier l'affichage
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
1 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit MWCO Comprend Couleur Conditionnement
17164741 1 kDa 24/boîte Jaune 24 pièces
17134751 30 kDa 100/boîte Rouge 100 pièces
17194741 3 kDa 100/boîte Gris 100 pièces
17144751 100 kDa 24/boîte Transparent 24 pièces
17124751 30 kDa 24/boîte Rouge 24 pièces
17154751 100 kDa 100/boîte Transparent 100 pièces
17114751 10 kDa 100/boîte Bleu 100 pièces
17184741 3 kDa 24/boîte Gris 24 pièces
17174741 1 kDa 100/boîte Jaune 100 pièces
17104751 10 kDa 24/boîte Bleu 24 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 17164741 Fournisseur Cytiva Code fournisseur MCP001C41
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les dispositifs centrifuges Microsep Advance avec membrane Omega concentrent rapidement jusqu’à 5 ml d’échantillons biologiques.
  • Échange du tampon ou suppression du sel des éluats de chromatographie et des fractions du gradient
  • Pour les applications de recherche uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune
Description EFA :3,3 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 1 kDa
Stérilité Non stérile
Comprend 24/boîte
Volume (métrique) 0,5 à 5 mL (échantillon)