Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Microsep™ Advance avec membrane Supor
Descripción
- Une vitesse de rotation élevée et un EFA supérieur réduisent les délais de rotation
- Pour des échantillons de 0,5 à 5 ml
- Pour les applications de recherche uniquement
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Turquoise |
| Description | EFA :3,3 cm2 |
| Matériau (membrane) | PES |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Comprend | 24/boîte |
| Volume (métrique) | 0,5 à 5 mL (échantillon) |
Título del producto