Learn More
Fisherbrand™ Microtip pour une utilisation avec des Sonic Dismembrators de 500 et 700 watts
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
Requires
Les numéros FB4220
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les modèles de sonicateurs 505 et 705.
- 1/4 po. Sonde avec micro pointe pour le modèle de sonicateur 505/705
- Pour le traitement de volumes allant de 5 à 50 ml
- Nécessite la réf.4220 (1/2 po. Sonde à pointes remplaçable)
Spécification
Spécification
| Amplitude | 200 μm maximum |
| Plage de volume (métrique) | 5 à 50 ml |
| Diamètre (impériale) | 0,25 po |
| Diamètre (impériale) de la pointe | 1/4 po. |
| Diamètre (métrique) | 0,63 cm |
| Diamètre (métrique) de la pointe | 6 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Sonde de 0,5 po (réf. 4220) pour modèles de sonicateur 505 et 705 |
| Comprend | Sonde |
| Quantité d’emballage | 1 sonde |
| Type de produit | Sonde avec micro pointe |