Learn More
Fisherbrand™ Microtip pour une utilisation avec des Sonic Dismembrators de 500 et 700 watts
Code produit 12991171 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
0,2 à 5 ml
0,5 à 15 ml
5 à 50 ml
Diamètre (métrique) de la pointe:
2 mm
3 mm
6 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plage de volume (métrique) Diamètre (métrique) de la pointe Conditionnement
12991171 0,5 à 15 ml 3 mm 1 pièce
12981171 0,2 à 5 ml 2 mm 1 pièce
12901181 5 à 50 ml 6 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12991171
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Requires
Les numéros FB4220
Microtips sont des sondes fines et à haute intensité, conçues pour traiter de petits volumes d’échantillons. Microtips visser à l’extrémité filetée de la sonde standard de 1/2 in (4220).
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les modèles de sonicateurs 505 et 705.
  • 1/8 po. Sonde avec micro pointe pour le modèle de sonicateur 505/705
  • Pour le traitement de volumes allant de 0,5 à 15 ml
  • Nécessite la réf.4220 (1/2 po. Sonde à pointes remplaçable)
Spécification
Amplitude 380 μm maximum
Plage de volume (métrique) 0,5 à 15 ml
Diamètre (impériale) 0,12 po
Diamètre (impériale) de la pointe 1/8 po.
Diamètre (métrique) 0,3 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 3 mm
À utiliser avec (équipement) Sonde de 0,5 po (réf. 4220) pour modèles de sonicateur 505 et 705
Comprend Sonde
Quantité d’emballage 1 sonde
Type de produit Sonde avec micro pointe