Learn More
Eppendorf™ Rotor A-2-MTP
Code produit 10134792 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
96 x 0,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10134792 96 x 0,2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10134792 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5427700005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1560.00€
    1450.00€ / 1 pièces
    Économisez 110.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Compatible avec Eppendorf™ Centrifugeuses 5430/5430 R. Eppendorf™ Le rotor A-2-MTP est doté d'une conception de pare-brise pour un fonctionnement ultra-silencieux.
  • Vitesse maximale : 2 204 × g (4 680 tr/min)
  • Rotor à godets oscillants 2 emplacements pour plaques MTP, PCR et DeepWell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Rotor de microtitration
Capacité 96 x 0,2 mL
FCR max. 2 024 x g
Vitesse max. 4 680 tr/min