Learn More
Thermo Scientific™ Racks et tubes de microtitration, dépolis, rack robotique
GREENER_CHOICE
Code produit 11579944 Tous les produits MBP Molecular BioProducts Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Microtitration
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Format:
En vrac
Portoir robotisé
Conditionnement:
1000 pièces
10000 pièces
960 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Stérilité Format unitSize
11579944 Microtitration Stérile Portoir robotisé 960 pièces
12358202 Microtitration Non stérile Portoir robotisé 960 pièces
11937675 Microtitration Non stérile Portoir robotisé 960 pièces
10707994 Microtitration Non stérile En vrac 10000 pièces
11539954 Microtitration Non stérile En vrac 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11579944 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3487
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration pour le stockage grâce à ces barrettes de bouchons en PE, à utiliser avec les racks pour tubes de titration MCT de 1.2 ml.
Scellez hermétiquement les tubes de microtitration pour le stockage avec les barrettes de bouchons pour tubes de microtitration en PP Thermo Scientific™ - à utiliser avec les racks pour tubes de titration MCT de 1.2 ml. Les tubes de microtitration de 1.2 ml offrent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons. Ils sont disponibles dans un format de rack pré-assemblé de 8 x 12.
Tubes et bouchons de microtitration
  • La barrette de bouchons en polyéthylène scelle les tubes de microtitration pour le stockage
  • Les barrettes à huit bouchons peuvent être facilement découpées pour des échantillons individuels
  • Les tubes de microtitration de 1,2 ml possèdent une capacité de volume supplémentaire pour la dilution des échantillons et sont idéaux pour les tests de HTLV-III, RIA, EIA, PCR, le contrôle qualité pharmaceutique et le stockage d’échantillons de la banque de sang au congélateur
  • La zone d’écriture dépolie sur chaque tube et un rack de caractères alphanumériques simplifient l’organisation et l’identification d’échantillons spécifiques
  • Le système de tubes de microtitration est disponible en vrac ou avec un encombrement standard SBS
  • Ce rack compatible avec la robotique peut être facilement intégré aux postes de travail de manipulation de liquides automatisés
Excellente qualité
  • Tests rigoureux afin de garantir l’intégrité et la sécurité des échantillons
Options de conditionnement
  • Les tubes et bouchons de microtitration sont disponibles stériles et non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Certifié exempt de RNase, de DNase, de pyrogènes, de biocontamination, d’ATP, d’inhibiteurs de PCR, d’endotoxine et d’ADN.
Couleur Naturel
Volume (métrique) 1.2 ml
Quantité 96 tubes/rack, 10 racks/unité, 5 unités/boîte
Matériau du bouchon Polyethylene (Plug)
Gamme de produits Thermo Scientific
Stérilité Stérile
Format Portoir robotisé
Type de produit Microtitration
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction applicable à l’acheteur et relative à l’utilisation du ou des produit(s) uniquement à des fins de recherche interne ne s’applique pas au(x) produit(s) présent(s) sur les pages Web associées à la présente déclaration.