Learn More
Labcon™ Portoirs de stockage flottants pour microtubes
Code produit 17527896 Tous les produits Labcon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
24 emplacements
48 emplacements
Bouchon inclus:
Aucun
Couvercle transparent
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Bouchon inclus Conditionnement
17527896 48 emplacements Couvercle transparent 5 pièces
17537896 24 emplacements Aucun 10 pièces
17547896 24 emplacements Couvercle transparent 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17527896 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 30352300009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23.04€
    19.04€ / 5 pièces
    Économisez 4.00€
    17% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disponibles en matrices de 24 ou 48 emplacements avec ou sans couvercles.
  • Peuvent contenir des microtubes de 1,5, 1,7 ou 2 ml
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon inclus Couvercle transparent
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité Microtubes de 1,5/1,7/2 ml
Matériau Polypropylène
Dimensions 48 emplacements