Description
- Peuvent contenir des microtubes de 1,5, 1,7 ou 2 ml
- Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
- Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Spécification
| Bouchon inclus | Aucun |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Blanc |
| Capacité | Microtubes (1,5, 1,7, 2 mL) |
| Matériau | Polypropylène |
| Dimensions | 24 emplacements |