Learn More
Labcon™ Portoirs de stockage flottants pour microtubes
Code produit 17547896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
24 emplacements
48 emplacements
Bouchon inclus:
Aucun
Couvercle transparent
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Bouchon inclus unitSize
17547896 24 emplacements Couvercle transparent 10 pièces
17537896 24 emplacements Aucun 10 pièces
17527896 48 emplacements Couvercle transparent 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17547896 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 30362200009
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.01€
    10.49€ / 10 pièces
    Économisez 6.52€
    38% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disponibles en matrices de 24 ou 48 emplacements avec ou sans couvercles.
  • Peuvent contenir des microtubes de 1,5, 1,7 ou 2 ml
  • Utilisable au congélateur jusqu’à -80°C
  • Fabriqué aux États-Unis
Spécification
Bouchon inclus Couvercle transparent
Autoclavable Autoclavable
Couleur Blanc
Capacité mMcrotubes de 1,5/1,7/2 ml
Matériau Polypropylène
Dimensions 24 emplacements