Learn More
Heathrow Scientific™ Portoirs pour microtubes
Code produit 16310716 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
24 puits
Conditionnement:
8 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions Conditionnement
16310716 24 puits 8 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16310716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    59.48€ / 8 pièces
    Économisez 59.52€
    50% de réduction
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des supports empilables pour microtubes, offrant une résistance chimique et thermique supérieure, sont disponibles en versions à petite ou grande capacité de puits.
  • En nylon renforcé
  • Résistance supérieure aux produits chimiques et à la chaleur
  • Les poignées permettent un transport facile et en toute sécurité
  • Identification alphanumérique pour une localisation et une récupération rapides des échantillons
  • Empilable lorsqu’ils sont remplis de tubes
  • Peut être utilisé dans un bain-marie
  • Autoclavable
Spécification
Description Rack de microtubes
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Microtubes (1,5 à 2 ml)
Matériau Nylon
Positions 24 puits
Forme Rectangulaire
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Microtubes de maintien et de stockage
Nbre de racks 1
Nb par paquet 8/Bte
Dimensions (L x l) 5,6 x 3,5 in
Dimensions (L x l x H) 5,6 x 3,5 x 2 in
Longueur (métrique) 14,3 cm
Longueur (impériale) 5,6 in
Largeur (impériale) 3,5 in
Hauteur (impériale) 2 in
Poids (impériale) 0,2 lb
Poids (métrique) 0,09 kg
Type de produit Rack de microtubes
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 5,2 cm
Array 4 x 6
Largeur (métrique) 9 cm