Learn More
Fisherbrand™ Rack de microtubes
Code produit 15377997 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité:
Microtubes (1,5 à 2 ml)
Conditionnement:
4 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité unitSize
15377997 Microtubes (1,5 à 2 ml) 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15377997
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Stockez les racks lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Le support pour microtubes offre une excellente résistance chimique et thermique. Autoclavable.
  • Racks pour tubes en nylon renforcé
  • Les poignées assurent un transport facile et sûr et permettent aux racks d’être empilés
  • Plage de températures de -40°C à +140°C
  • Autoclavables
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Capacité Microtubes (1,5 à 2 ml)
Matériau Nylon renforcé
Positions 96
Forme Horizontal
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5/2,0 ml
Quantité 4/boîte
Gamme de température (métrique) -40 °C à +140 °C
Dimensions (L x l x H) 21 × 13.1 × 5.4 cm
Longueur (métrique) 21 cm
Longueur (impériale) 8,3 in
Largeur (impériale) 5,2 in
Hauteur (impériale) 2,1 in
Diamètre (métrique) du puits 11.1 mm
Comprend Poignées pour l’empilage
Type de produit Rack de microtubes
Étagères 2 niveaux
Hauteur (métrique) 5.4 cm
Array 8 x 12
Largeur (métrique) 13.2 cm