Learn More
Eppendorf™ Racks de tubes à essai
Code produit 15751966 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Positions:
1
12
12 (6 et 6)
36
48
À utiliser avec (équipement):
1 tube conique de 25 ml ou 50 ml
5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes
Tubes cryogéniques
Tubes de 0,5 ml
Tubes de 1,5 ml et 2,0 ml
Tubes de 5 ml et 15 ml
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15751966 12 Tubes de 5 ml et 15 ml 2 pièces
16326485 1 1 tube conique de 25 ml ou 50 ml 4 pièces
15739478 12 (6 et 6) 5 or 15 mL, 25 or 50 mL Tubes 2 pièces
15741966 36 Tubes de 1,5 ml et 2,0 ml 2 pièces
15770159 36 Tubes cryogéniques 2 pièces
15773178 48 Tubes de 0,5 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15751966 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030119827
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Optimisez le flux de travail avec Eppendorf™ Des portoirs à tubes idéaux pour le traitement, le transport et le stockage à court et moyen terme des échantillons.
  • Empilable dans un format de rack et également entre toutes les variantes de rack ; permet d’économiser de l’espace de laboratoire lorsqu’il n’est pas utilisé
  • Les pieds en silicone antidérapants et une conception résistante à l’inclinaison garantissent une manipulation sûre
  • Conception ondulée : les rangées de tubes sont disposées à différentes hauteurs afin que les cuves de réaction soient facilement accessibles et clairement identifiables.
  • En polypropylène (PP) pour une résistance chimique et physique élevée
  • Dimensions optimisées pour économiser l’espace grâce à une configuration parfaite de la position du tube sans compromettre la manipulation du tube
  • Grande flexibilité : permet de maintenir des tubes de différentes tailles
  • Les positions de tube numérotées permettent une orientation rapide et facile et une manipulation sans erreur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité Tubes PCR
Matériau Polypropylène
Positions 12
Empilables Oui
À utiliser avec (équipement) Tubes de 5 ml et 15 ml
Nb par paquet 2 Pk.
Comprend Positions numérotées
Type de produit Support pour tubes à essai