Learn More
Fisherbrand™ Racks de stockage de microtubes étanches à la lumière
Code produit 11918014 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Positions:
100
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Positions unitSize
11918014 100 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11918014
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protégez vos échantillons photosensibles. Les supports de stockage pour microtubes légers comportent des charnières à trois points et un fermois pour une fermeture sécurisée du couvercle et un stockage de 100 tubes.
  • Pour les besoins de stockage plus importants de microtubes ou flacons cryogéniques de 1,5 / 2,0 ml.
  • La couleur noire foncée protège les échantillons sensibles à la lumière.
  • Seul le couvercle articulé à couvercle détachable se détache.
  • 100 puits
  • Diamètre du puits : 1,23 cm
  • Dimensions : 14,1 x 15,1 x 5,7 cm
  • Autoclavable
Spécification
Bouchon inclus Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Noir
Capacité Microtubes (1,5 à 2 ml)
Matériau Polypropylène
Positions 100
Forme Carré
Empilables Oui
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (équipement) Tubes microcentrifugeuses de 1,5 et 2,0 ml et flacons cryogéniques
Quantité 5/boîte
Dimensions (L x l x H) 151 x 141 x 57 mm
Longueur (métrique) 151 mm
Longueur (impériale) 5,9 in
Largeur (impériale) 5,6 in
Hauteur (impériale) 2,2 in
Diamètre (métrique) du puits 12,3 mm
Type de produit Rack de stockage pour microtubes
Étagères Aucune
Hauteur (métrique) 57 mm
Array 10 x 10
Largeur (métrique) 141 mm