Learn More
Fisherbrand™ Barrettes et étiquettes à points pour stockage cryogénique Micryo™, feuilles pour imprimantes laser
Tous les produits Fisherbrand Produits
Description
Includes
Modèle d’instructions d’impression.
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Idéales pour le stockage cryogénique, les applications impliquant de l’azote liquide, la réfrigération et la congélation à très basse température. Conviennent à une utilisation sur des microtubes à centrifuger, des flacons cryogéniques, des racks, des boîtes et des plaques de microtitration. L’adhésif résiste à des températures allant de -196° à 121°C (-321° à 250°F)
- Aucune lamination nécessaire
- Les étiquettes plus fines permettent aux tubes de s’adapter à la plupart des systèmes de stockage
- Disponibles dans plusieurs couleurs et dimensions
- Elles ne se décolleront pas dans le cadre d’une utilisation normale (sous réserve du respect des instructions par l’utilisateur)
- Également disponibles en rouleaux (voir réf. cat. pour les séries 15-910 et 15-920)
Applications impliquant un stockage cryogénique, de l’azote liquide, une réfrigération et une congélation à très basse température
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Format | Étiquette |
| Type de produit | Etiquette cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Applications de stockage cryogénique, d’azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température |
| À utiliser avec (équipement) | Racks, boîtes |
| Quantité | 600/Bte |
| Dimensions (impériale) | 1 x 2,6 po |
| Dimensions (métrique) | 2,5 x 6,6 cm |
| Plage de températures (impériale) | -321 à 250°F |
| Plage de températures (métrique) | -196°C à +121°C |
| Afficher plus |