Learn More
Fisherbrand™ Barrettes et étiquettes à points pour stockage cryogénique Micryo™, feuilles pour imprimantes laser
Code produit 16468115 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
À utiliser avec (équipement):
Racks, boîtes
Tubes de 1,5 à 2 ml
Format:
Étiquette
Dimensions (impériale):
0,5 x 1,25 in
1 x 2,6 po
Conditionnement:
1700 pièces
600 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur À utiliser avec (équipement) Format Dimensions (impériale) Conditionnement
16468115 Blanc Tubes de 1,5 à 2 ml Étiquette 0,5 x 1,25 in 1700 pièces
15295788 Blanc Racks, boîtes Étiquette 1 x 2,6 po 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16468115
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Modèle d’instructions d’impression.
Utilisations prévues dans le cadre d’un stockage cryogénique, d’applications impliquant de l’azote liquide, d’une réfrigération et d’une congélation à très basse température.
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Idéales pour le stockage cryogénique, les applications impliquant de l’azote liquide, la réfrigération et la congélation à très basse température. Conviennent à une utilisation sur des microtubes à centrifuger, des flacons cryogéniques, des racks, des boîtes et des plaques de microtitration. L’adhésif résiste à des températures allant de -196° à 121°C (-321° à 250°F)
  • Aucune lamination nécessaire
  • Les étiquettes plus fines permettent aux tubes de s’adapter à la plupart des systèmes de stockage
  • Disponibles dans plusieurs couleurs et dimensions
  • Elles ne se décolleront pas dans le cadre d’une utilisation normale (sous réserve du respect des instructions par l’utilisateur)
  • Également disponibles en rouleaux (voir réf. cat. pour les séries 15-910 et 15-920)
Applications impliquant un stockage cryogénique, de l’azote liquide, une réfrigération et une congélation à très basse température
Spécification
Couleur Blanc
Format Étiquette
Type de produit Etiquette cryogénique
À utiliser avec (application) Applications de stockage cryogénique, d’azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température
À utiliser avec (équipement) Tubes de 1,5 à 2 ml
Comprend Modèle pour les instructions d’impression
Quantité 1700/Bte
Dimensions (impériale) 0,5 x 1,25 in
Dimensions (métrique) 1,2 x 3,1 cm
Plage de températures (impériale) -321 à 250°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +121°C
Dimensions (L x l) 0,5 yds x 1,25 in