Learn More
Sartorius™ Midisart™ Filtre à air en PTFE 2000
Code produit 10109660 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
12Pack
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10109660 12Pack 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10109660 Fournisseur Sartorius™ Code fournisseur 17805E
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conçu pour une manipulation aisée et une sécurité maximale en filtration de l’air. Le filtre à air en PTFE 2000 Sartorius™ Midisart™ stoppe complètement l’humidité en raison de sa membrane en PTFE intrinsèquement hydrophobe renforcée par une gaze en polypropylène. Les raccords cannelés crantés garantissent un maintien simple et sûr.
Le filtre Midisart™ est le choix indiqué pour les applications de filtration air / gaz stériles à petite échelle. Des débits supérieurs et une intégration sans soudure dans un ensemble à usage unique lui confèrent un avantage certain qui se traduit directement par des économies de coûts.
  • Intégrité en sortie d’usine testée à 100 % pour garantir la qualité intrinsèque de chaque filtre avant utilisation
  • Traçabilité parfaite grâce à un étiquetage optimisé des produits comprenant les numéros de lot et d’unité
  • Léger (seulement 20 g), donc il ne pèse pas ni ne pose de problème à la tubulure
  • Peut être stérilisé par autoclavage à 134°C pour 20 cycles maximum
  • Applications :
    • Stérilisation en ligne de l’air et des gaz et élimination des particules de l’air et des gaz : stérilisation de l’air pour les petits fermenteurs par exemple
    • Ventilation stérile des récipients de remplissage et des bonbonnes de fermentation, notamment les récipients de culture et les incubateurs à CO2 (6 à 120 litres)
    • Ventilation des réservoirs de rétention pour l’eau stérile, distillée et les milieux de culture liquides
    • Ventilation autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type de filtre Filtre à membrane
Format Disque
Matériau (membrane) PTFE
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 20 cm2
À utiliser avec (application) Stérilisation en ligne et élimination des particules dans l’air et les gaz, ventilation stérile des récipients, bonbonnes de fermentation, réservoirs de rétention et autoclaves
Matériau de boîtiers Polypropylène
Hydrophobicité Hydrophobe
Comprend Connecteurs à raccord cannelé à plusieurs paliers
Pression d’entrée max. 3 bar
Quantité 12Pack
Plage de températures (métrique) 134°C
Type Filtre à air
Diamètre (métrique) 64 mm