Learn More
Nickel Electro™ Pinces en acier inoxydable
Code produit 11572692 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique)
11572692 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11572692
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.70€
    11.41€ / 1 pièces
    Économisez 0.29€
    2% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pince droite de laboratoire avec option de traitement vive.
  • Pince droite de laboratoire
  • Acier doux
  • 381 mm
  • Avec une couleur luisante
Spécification
Stérilité Non stérile
Longueur (métrique) 400 mm
Matériau Acier doux
Type Pinces à usage général