Description
Échantillonneur universel de poudres et de granulés en acier inoxydable V4A. Développé initialement pour les échantillons de lait en poudre, conforme aux normes DIN et IDF (Fédération internationale des produits laitiers).
- Acier inoxydable V4A (1.4404)
- Profondeur d'insertion 385 mm
- Longueur totale 480 mm
- Diamètre extérieur env. 28 mm
Spécification
Spécification
| Type de produit | Lance |
| Matériau | Acier inoxydable (V4A) |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Description | Profondeur d’insertion : 385 mm |
| Capacité (métrique) | 150 ml |
| Certifications/Conformité | DIN et IDF |
| À utiliser avec (application) | Échantillonnage de granulés et de poudres |
| Longueur (métrique) | 480 mm |