Learn More
Merck Ensemble de filtration pour seringue Millex™-FG, PTFE hydrophobe, 0,2 μm
Code produit 10421551 Tous les produits Merck Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
25 mm
25 mm
50 mm
Connecteurs:
1/8 NPTM
1/8 NPTM (entrée/sortie)
FLL/MLL
FLL/MLS avec aiguille
HB -1/8 NPTM
HB- 1/8 NPTM
HB/HB
Volume (métrique):
100 ml
4 L
Quantité:
100Pack
10Pack
25Pack
50/Pk.
Conditionnement:
10 pièces
100 pièces
25 pièces
50 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Connecteurs Volume (métrique) Quantité unitSize
10421551 50 mm HB/HB 4 L 10Pack 10 pièces
10094380 50 mm HB/HB 100 ml 100Pack 100 pièces
10267770 25 mm FLL/MLS avec aiguille 100 ml 25Pack 25 pièces
10712911 50 mm HB/HB 4 L 100Pack 100 pièces
11516515 25 mm FLL/MLL 100 ml 50/Pk. 50 pièces
10628261 50 mm HB- 1/8 NPTM 4 L 100Pack 100 pièces
10410011 50 mm HB -1/8 NPTM 4 L 10Pack 10 pièces
10238090 50 mm HB/HB 100 ml 10Pack -
10638261 50 mm 1/8 NPTM (entrée/sortie) 100 ml 10Pack 10 pièces
10687121 50 mm 1/8 NPTM 4 L 10Pack -
10648261 50 mm 1/8 NPTM (entrée/sortie) 4 L 100Pack 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 10421551 Supplier Merck Supplier No. SLFG05010
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Comprend une membrane hydrophobe Fluoropore™ (en PTFE). Le filtre pour seringue Millex™-FG, 0,20 μm, en PTFE hydrophobe, offre une grande compatibilité chimique et est idéal pour filtrer les échantillons dans des solvants organiques ou empêcher les reflux d’humidité atmosphérique dans les applications de ventilation.
Protégez les sources de vide contre les éventuels dégâts causés par la contamination et l’humidité
Millex™ unités de filtration pour seringues hydrophobes Fluoropore™ ou Millipore Express™ Les membranes PLUS PES sont idéales pour la stérilisation en ligne des gaz et la purge des conteneurs stériles, et les filtres avec Fluoropore™ La membrane peut également être utilisée pour stériliser ou clarifier des solutions organiques. Il existe également des unités de filtration spécialisées pour protéger les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité. Le 50 mm Millex™ Les unités de filtration sont particulièrement utiles pour la protection des conduites d'aspiration. Toutes les unités sont bidirectionnelles.
Caractéristiques& Avantages:
  • Les unités de filtration spécialisées protègent les transducteurs d’hémodialyse du sang et de l’humidité
  • 50 mm Millex™ unités idéales pour la protection des conduites d'aspiration
  • Tous Millex™ Les unités hydrophobes en PTFE sont bidirectionnelles dans l'écoulement.
Applications : Gaz stérilisants, protection des conduites de vide, purge des conteneurs stériles, stérilisation et clarification des solutions organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Connecteurs HB/HB
Jetable Usage unique
Matériau (membrane) PTFE (hydrophobe)
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Zone de filtration 19,6 cm2
À utiliser avec (application) Préparation des échantillons pour l’analyse
Matériau de boîtiers Polypropylène
Type d’entrée Raccord cannelé étagé avec embout Luer femelle
Type de sortie Raccord cannelé avec embout Luer-Slip femelle
Quantité 10Pack
Volume (métrique) 4 L
Longueur (métrique) 71 mm
Diamètre (métrique) 50 mm