Learn More
Fisherbrand™ Mini système d’électrophorèse
Code produit 15530340 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions du gel:
Un : 105 x 60 mm, Deux : 50 x 60 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions du gel Conditionnement
15530340 Un : 105 x 60 mm, Deux : 50 x 60 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15530340
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Verser du gel, charger les bandes de contraste et appuyer sur Démarrer. Le mini système d’électrophorèse Fisherbrand™ est idéal pour une utilisation personnelle ou une utilisation dans des classes ou des laboratoires de petite taille. Il inclut du g
  • Comprend l’alimentation de la cuve d’électrophorèse et deux kits de coulage
  • Coulage de gel rapide et facile
  • Aucune pince et aucun espaceur requis
  • Conception compacte
Spécification
Minuteur de 0 à 99 minutes ou en continu.
Dimensions du gel Un : 105 x 60 mm, Deux : 50 x 60 mm
Comprend Couvercle de sécurité à verrouillage, deux ensembles de coulage
Volume (métrique) du tampon 230 ml
Dimensions (L x l x H) 190 x 130 x 55 mm
Alimentation électrique 115 V ou 230 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz