Learn More
Huenersdorf™ MINI™ Boîte d'assortiment en polystyrène
Description
- Conviennent aux applications de conditionnement
- Avec charnières et fermetures stables
- Convient aux aliments et résistant à la température. −20° à +70 °C
- Disponible en versions à 10 et 18 compartiments
Specifications
Specifications
| Couleur de bouchon | Transparent |
| Type de bouchon | Couvercle à charnière |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | PS |
| Forme | Rectangulaires |
| À utiliser avec (application) | Emballages, agro-alimentaires |
| Nbre de compartiments | 10 |
| Type de produit | Boîte d’assortiments |
| Plage de températures (métrique) | de -20° à +70°C |
| Dimensions (L x l x H) | 105 x 170 x 27 mm |
| Show More |