Spécification
| Orbite | 4,5 mm |
| Vitesse de rotation | 2 800 tr/min |
| Alimentation électrique | 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W |
| Capacité de tube | 50 ml |
| Type de prise | EU & UK |
| Matériau | Base en plastique ABS, plateforme en caoutchouc TPR |
| Dimensions (L x l) | 3,8 x 3,8 in |
| Hauteur (impériale) | 7 in |
| Hauteur (métrique) | 17,78 cm |
| Longueur (impériale) | 10 in |
| Afficher plus |