Learn More
Fisherbrand™ Mini Vortexer
Code produit 16363196 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Gris
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
16363196 Violet 1 pièce
16343196 Vert 1 pièce
16373196 Rouge 1 pièce
16353196 Gris 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16363196
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le mini-agitateur à vortex Fisherbrand™ est conçu avec une tête d’agitation unique qui empêche les liquides d’entrer dans le boîtier, prolongeant ainsi la durée de vie du moteur.
  • Compact
  • Mélange puissant
  • Activation tactile
Spécification
Orbite 4,5 mm
Vitesse de rotation 2 800 tr/min
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz, 1 A, ≤ 50 W
Capacité de tube 50 ml
Certifications/Conformité CE
Type de prise EU & UK
Matériau Base en plastique ABS, plateforme en caoutchouc TPR
Dimensions (L x l) 3,8 x 3,8 in
Dimensions (L x l x H) 10 x 9 x 7 in
Hauteur (impériale) 7 in
Hauteur (métrique) 6,35 cm
Longueur (impériale) 3,8 in
Longueur (métrique) 9,65 cm
Largeur (impériale) 3,8 in
Largeur (métrique) 9,65 cm
Poids (impériale) 1 lb
Poids (métrique) 0,5 kg
Couleur Violet
Comprend Tête de coupelle
Type du moteur DC
Modes de fonctionnement Écran
Garantie et services 2 ans