Learn More
Fisherbrand™ Mini agitateur à vortex, mélangeur à vitesse variable 500 à 2 800 tr/min
Code produit 15494960 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Prise UE, UK
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise Conditionnement
15494960 Prise UE, UK 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15494960
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Agitateur vortex petit et compact
  • Vitesse réglable de 500 à 2 800 tr/min
  • Orbite 4,5 mm
  • La fonction tactile fait que le moteur est immédiatement activé lorsqu’il est en contact avec un tube ou un récipient
  • La conception unique de la coupelle accepte des tubes et des récipients de toutes les tailles, y compris les tubes coniques de 15 et 50 ml
  • Alimentation électrique - adaptateurs européens et britanniques fournis
  • Garantie de deux ans
Spécification
Orbite 4,5 mm
Vitesse de rotation 500 à 2800 tr/min
Type de prise Prise UE, UK