Learn More
Ekastu Safety™ Flacon de lavage oculaire avec applicateur
Code produit 10470903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Flacon de solution oculaire vide
Flacon pour douche oculaire
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10470903 Flacon pour douche oculaire -
10385722 Flacon de solution oculaire vide -
11956096 Flacon pour douche oculaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10470903 Fournisseur Ekastu Safety™ Code fournisseur 177959
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le rinçage immédiat des yeux après éclaboussures accidentelles d’acides, de bases et d’autres produits chimiques dangereux. Le flacon de lavage oculaire avec applicateur EKASTU Safety™ peut être utilisé en position verticale ou horizontale.
  • Flacon de lavage oculaire avec applicateur
  • DIN EN 15154-4
  • Fourni vide ou rempli
  • Pour le rinçage immédiat des yeux après corrosion par des acides, des bases et d’autres produits chimiques dangereux
  • Flacon en PE avec applicateur oculaire et vanne basculante
  • Peut être utilisé en positions verticale et horizontale
  • étanche
  • Stockage aisé dans la station de douche oculaire EPS (vendue séparément)
Spécification
Capacité (métrique) 600 mL
À utiliser avec (application) Solution saline pour le rinçage immédiat des yeux après un contact avec des acides ou des bases
Comprend Entonnoir oculaire à vis et couvercle basculant
Type de produit Flacon pour douche oculaire