Learn More
Cole-Parmer Clapets anti-retour miniatures, raccord cannelé pour tuyau, PVDF et Viton™
Product Code. 30053807 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Admission:
1/8 in. hose barb
Raccord cannelé 0,188 po
Raccord cannelé de 0,25 po
Raccord cannelé pour tuyau de 0,375 po
Unit Size:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Admission unitSize
30053807 Raccord cannelé de 0,25 po 1 pièce
30053824 Raccord cannelé pour tuyau de 0,375 po 1 pièce
30053901 Raccord cannelé 0,188 po 1 pièce
30054119 1/8 in. hose barb 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 30053807 Supplier Cole-Parmer Supplier No. 5011492
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7.20€
    7.04€ / 1 pièces
    Économisez 0.16€
    2% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Add to basket
Add to basket
Les clapets anti-retour polyvalents peuvent être installés dans n'importe quelle position.
Empêchez le reflux pour protéger votre équipement. Travailler avec les liquides et les gaz. À utiliser pour des applications sous pression ou sous vide. PVDF et Viton Sa construction offre une excellente résistance à la corrosion et aux produits chimiques. pression de rupture de 0,18 psi
Specifications
Taille de la tubulure 0,25 in
Débit 0.12
Admission Raccord cannelé de 0,25 po
Port de sortie Cannelé
Matériau (joint) Viton