Learn More
Bryson Packaging™ Sachets en polyéthylène
Description
- Disponibles dans une large gamme de tailles / capacités
- Avec bandelettes refermables
Specifications
Specifications
| Description | Sachet refermable |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Hauteur (métrique) | 65 mm |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Largeur (métrique) | 40 mm |