Learn More
Bryson Packaging™ Sachets inscriptibles en PE Minigrip™
Code produit 11388193
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) unitSize
11388193 115 mm 115 mm 100 pièces
11998267 230 mm 325 mm 100 pièces
11368203 254 mm 356 mm 100 pièces
11378203 279 mm 406 mm 100 pièces
11358203 57 mm 76 mm 100 pièces
11378193 60 mm 60 mm 100 pièces
11587863 90 mm 115 mm 100 pièces
11597863 125 mm 190 mm 100 pièces
11988267 150 mm 230 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11388193 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur BAJ340040H
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Stockez et envoyez vos échantillons dans des sachets refermables. Les sachets inscriptibles en PE Bryson Packaging™ Minigrip™ sont des sachets en PE transparents dotés de trois bandes blanches destinées à l’étiquetage. Sachets carrés et rectangulaires disponibles en différentes tailles. Boîtes de 100 et 1 000.
  • Sachets en polyéthylène transparent avec bandelettes refermables à joint de préhension
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage de taille généreuse afin de faciliter l’identification et l’organisation
  • Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
  • Disponible dans une grande variété de tailles pour répondre aux besoins de stockage
Spécification
Description Sac refermable avec zone d’inscription
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/paquet
Hauteur (métrique) 115 mm
Largeur (métrique) 115 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm