Learn More
Bryson Packaging™ Sachets inscriptibles en PE Minigrip™
Description
- Sachets en polyéthylène transparent avec bandelettes refermables à joint de préhension
- Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage de taille généreuse afin de faciliter l’identification et l’organisation
- Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
- Disponible dans une grande variété de tailles pour répondre aux besoins de stockage
Spécification
Spécification
| Description | Sac refermable avec zone d’inscription |
| Couleur | Naturel |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1 000/paquet |
| Hauteur (métrique) | 115 mm |
| Largeur (métrique) | 90 mm |
| Épaisseur (métrique) | 50 μm |