Learn More
Bryson Packaging™ Sachets inscriptibles en PE Minigrip™
Product Code. 11597863
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Largeur (métrique):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
missing translation for 'unitSize':
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Largeur (métrique) Hauteur (métrique) missing translation for 'unitSize'
11597863 125 mm 190 mm 100 pièces
11388193 115 mm 115 mm 100 pièces
11998267 230 mm 325 mm 100 pièces
11368203 254 mm 356 mm 100 pièces
11378203 279 mm 406 mm 100 pièces
11358203 57 mm 76 mm 100 pièces
11378193 60 mm 60 mm 100 pièces
11587863 90 mm 115 mm 100 pièces
11988267 150 mm 230 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 missing translation for 'options'
Product Code. 11597863 missing translation for 'mfr' Bryson Packaging™ missing translation for 'supplierNo' BAJ340071T
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Stockez et envoyez vos échantillons dans des sachets refermables. Les sachets inscriptibles en PE Bryson Packaging™ Minigrip™ sont des sachets en PE transparents dotés de trois bandes blanches destinées à l’étiquetage. Sachets carrés et rectangulaires disponibles en différentes tailles. Boîtes de 100 et 1 000.
  • Sachets en polyéthylène transparent avec bandelettes refermables à joint de préhension
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage de taille généreuse afin de faciliter l’identification et l’organisation
  • Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
  • Disponible dans une grande variété de tailles pour répondre aux besoins de stockage
Specifications
Description Sac refermable avec zone d’inscription
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/paquet
Hauteur (métrique) 190 mm
Largeur (métrique) 125 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm