Learn More
Bryson Packaging™ Sachets inscriptibles en PE Minigrip™
Code produit 11998267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
57 mm
60 mm
90 mm
115 mm
125 mm
150 mm
230 mm
254 mm
279 mm
Hauteur (métrique):
60 mm
76 mm
115 mm
190 mm
230 mm
325 mm
356 mm
406 mm
Conditionnement:
100 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11998267 230 mm 325 mm 100 pièces
11388193 115 mm 115 mm 100 pièces
11368203 254 mm 356 mm 100 pièces
11378203 279 mm 406 mm 100 pièces
11358203 57 mm 76 mm 100 pièces
11378193 60 mm 60 mm 100 pièces
11587863 90 mm 115 mm 100 pièces
11597863 125 mm 190 mm 100 pièces
11988267 150 mm 230 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11998267 Fournisseur Bryson Packaging™ Code fournisseur BAJ340130G
Quantité Prix
1 30.30€ / 100 pièces
10 27.30€ / 100 pièces
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Edge
Ajouter au panier
Stockez et envoyez vos échantillons dans des sachets refermables. Les sachets inscriptibles en PE Bryson Packaging™ Minigrip™ sont des sachets en PE transparents dotés de trois bandes blanches destinées à l’étiquetage. Sachets carrés et rectangulaires disponibles en différentes tailles. Boîtes de 100 et 1 000.
  • Sachets en polyéthylène transparent avec bandelettes refermables à joint de préhension
  • Trois bandes d’écriture pour l’étiquetage de taille généreuse afin de faciliter l’identification et l’organisation
  • Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
  • Disponible dans une grande variété de tailles pour répondre aux besoins de stockage
Spécification
Description Sac refermable avec zone d’inscription
Couleur Transparent
À utiliser avec (application) Idéal pour le stockage de fournitures de bureau et l’envoi d’échantillons
Matériau Polyéthylène
Quantité 100/paquet
Hauteur (métrique) 325 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm