Learn More
IKA™ Ministar 40 Control
Code produit 16248611 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse:
30 à 2 000 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse Conditionnement
16248611 30 à 2 000 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16248611 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0025001989
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1756.77€
    1635.00€ / 1 pièces
    Économisez 121.77€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
L’agitateur vertical High-tech est doté d’une conception compacte, ce qui le rend idéal pour les applications spéciales.
  • Affichage en verre trempé clos à réponse rapide pour une visibilité maximale et une résistance chimique
  • Les capteurs de vibrations de pointe détectent les écarts par rapport aux seuils autorisés et arrêtent automatiquement le processus
  • Affichage clair pour disposer de toutes les informations essentielles en un coup d’œil
  • Minuteur / compteur intégré pour le contrôle des réactions cinétiques sensibles et des rappels
  • Viscosité jusqu’à 30000 mPas et volume jusqu’à 25 L
  • Vitesse réglable en continu entre 30 et 1000 tr/min.
  • Interface USB, par exemple pour documenter les paramètres à l’aide de labworldsoft™ ou pour installer les mises à jour du micrologiciel
  • Manipulation simple et intuitive ; surface tactile pour une durée de vie prolongée
  • Relevé de température sur l’affichage
  • Boîtier résistant aux produits chimiques
  • Fonction de verrouillage des touches
  • Régulateur de vitesse contrôlé par microprocesseur pour une vitesse de rotation constante, même avec des changements de viscosité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse 30 à 2 000 tr/min
Capacité 25 L
Affichage LCD
Tension 100/240 V
Puissance 69 W
Fréquence 50/60 Hz
Type du moteur CC sans balais
Plage de températures (métrique) -10°C à +350°C
Couple 40 Ncm
Viscosité 30 000 mPas
Poids (métrique) 1,72 kg