Learn More
Fisherbrand™ Filtre non stérile à membrane d’esters de cellulose mixte
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsDescription
- Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
- Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
- Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
Spécification
Spécification
| Point à bulle | 2,23 bar |
| Couleur | blanc |
| Type de filtre | Microfiltre |
| Matériau | MCE |
| Porosité | 0,45 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Débit | 60 ml/min/cm2 |
| À utiliser avec (application) | Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques |
| Débit de gaz | 5 l/min/cm2 |
| Hydrophobicité | Hydrophile |
| Afficher plus |