Learn More
Fisherbrand™ Filtre non stérile à membrane d’esters de cellulose mixte
Code produit 11765295 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
0.65 μm
0,8 μm
1,2 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Diamètre (métrique) Conditionnement
11765295 0,8 μm 47 mm 100 pièces
16437040 0,2 μm 25 mm 200 pièces
16202772 0,2 μm 47 mm 200 pièces
11715295 0,45 μm 25 mm 100 pièces
11725295 0,45 μm 47 mm 100 pièces
11745295 0.65 μm 47 mm 100 pièces
11785295 1,2 μm 47 mm 100 pièces
11705305 3 μm 47 mm 100 pièces
11725305 5 μm 47 mm 100 pièces
11745305 8 μm 47 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 11765295
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les filtres non stériles à membrane d’ester de cellulose mixte Fisherbrand™ sont composés d’acétate de cellulose et de nitrate de cellulose.
  • Membranes largement utilisées dans les applications de recherche et d’analyse
  • Naturellement hydrophile, biologiquement inerte et offrant une stabilité thermique
  • Caractérisée par une surface plus lisse et plus uniforme que la membrane en nitrocellulose pure, ce qui facilite la détection des particules et un niveau de rétention élevé
Spécification
Point à bulle 0.8bar
Couleur blanc
Type de filtre Microfiltre
Matériau MCE
Porosité 0,8 μm
Stérilité Non stérile
Débit 180 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Microdialyse de l’ADN et des protéines, clarification des solutions aqueuses pendant l’analyse microbiologique, identification des acides nucléiques
Débit de gaz 15 L/min./cm2
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (métrique) 47 mm