Learn More
IKA™ Mélangeur à vortex Lab Dancer
Code produit 10170902 Tous les produits IKA Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Vitesse de rotation:
2 800 tr/min
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Vitesse de rotation Conditionnement
10170902 2 800 tr/min 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10170902 Fournisseur IKA™ Code fournisseur 0003365000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    361.00€
    261.00€ / 1 pièces
    Économisez 100.00€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet agitateur pour tubes à essai de conception attractive pour mélanger de petits échantillons. Le mélangeur à vortex IKA™ Lab Dancer est idéal pour les petits récipients de diamètre pouvant atteindre jusqu’à 30 mm tels que les tubes à essa
Petit, compact et fiable
  • Pour les petits récipients jusqu’à 30 mm de diamètre, p.ex. tubes à essai, tubes à centrifuger, béchers Eppendorf™
  • Vitesse fixe (2 800 tr/min)
  • Excellente action de mélange
  • Le boîtier supérieur et la surface du tube à essai sont en plastique inerte. La partie inférieure est un boîtier en zinc moulé sous pression, revêtu
  • Comprend un ensemble de blocs d’alimentation 12 V
  • Mouvement d’agitation orbital
  • 100 % du temps de fonctionnement autorisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vitesse de rotation 2 800 tr/min