Learn More
Sartorius Pipette mécanique monocanal mLINE™
Tous les produits Sartorius Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.1 à 3 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Incréments:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
10μL
20 μl
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Précision:
0.5 %, 0.6 %, 2 %, 0.60 à 0.20
0.6 % 1.2 % 3 %, 0.60 à 0.20
0.6 %, 0.6 %, 1 %, 0.40 à 0.20
0.6 %, 0.8 %, 2 %, 0.80 à 0.15
0.8 %, 1 %, 2 %, 1.00 à 0.15
0.9 %, 1.2 %, 4 %, 2.00 à 0.40
1.3 %, 2.4 %, 1 %, 6.00 à 0.80
1 %, 1.5 %, 2.5 %, 4.00 à 0.60
Conditionnement:
1 pièce
Description
La pipette mécanique hautement avancée offre une précision et une fiabilité sans effort
- Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
- Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
- Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
- Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
- L'isolation thermique des composants internes améliore la précision
- Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
- Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
- Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l'épaule
- Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
- Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
- Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
- Facile à entretenir ; seules 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
Spécification
Spécification
| Précision | 1 %, 1.5 %, 2.5 %, 4.00 à 0.60 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001/13485, ISO 14001 |
| Pointes compatibles | Pointes Sartorius Optifit ; Pointes à filtre SafetySpace |
| Espacement de cônes réglable | Yes |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Gris |
| Jetable | Reusable |
| Type à poignée | Ergonomic |
| Matériau | Polypropylene |
| Nombre de canaux | 1 |
| Afficher plus |