Learn More
Sartorius Pipette mécanique monocanal mLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit 10733193 Tous les produits Sartorius Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 10 μl
0.1 à 3 μl
1 à 10 ml
10 à 100 μl
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
500 à 5000 μl
Incréments:
0,002 μl
0,01μL
0,02 μl
0,1 μl
0.2 μl
1 μl
10μL
20 μl
Couleur:
Bleu
Gris
Jaune
Rouge
Vert
Précision:
0.5 %, 0.6 %, 2 %, 0.60 à 0.20
0.6 % 1.2 % 3 %, 0.60 à 0.20
0.6 %, 0.6 %, 1 %, 0.40 à 0.20
0.6 %, 0.8 %, 2 %, 0.80 à 0.15
0.8 %, 1 %, 2 %, 1.00 à 0.15
0.9 %, 1.2 %, 4 %, 2.00 à 0.40
1.3 %, 2.4 %, 1 %, 6.00 à 0.80
1 %, 1.5 %, 2.5 %, 4.00 à 0.60
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Incréments Couleur Précision unitSize
10733193 100 à 1000 μl 1 μl Bleu 0.6 %, 0.6 %, 1 %, 0.40 à 0.20 1 pièce
10694643 0.1 à 3 μl 0,002 μl Gris 1.3 %, 2.4 %, 1 %, 6.00 à 0.80 1 pièce
10723003 10 à 100 μl 0,1 μl Jaune 0.8 %, 1 %, 2 %, 1.00 à 0.15 1 pièce
10512222 0,5 à 10 μl 0,01μL Gris 1 %, 1.5 %, 2.5 %, 4.00 à 0.60 1 pièce
10326662 2 à 20 μl 0,02 μl Jaune 0.9 %, 1.2 %, 4 %, 2.00 à 0.40 1 pièce
10477182 500 à 5000 μl 10μL Vert 0.5 %, 0.6 %, 2 %, 0.60 à 0.20 1 pièce
10467182 20 à 200 μl 0.2 μl Jaune 0.6 %, 0.8 %, 2 %, 0.80 à 0.15 1 pièce
10594345 1 à 10 ml 20 μl Rouge 0.6 % 1.2 % 3 %, 0.60 à 0.20 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10733193 Fournisseur Sartorius Code fournisseur 725070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    656.47€
    396.00€ / 1 pièces
    Économisez 260.47€
    39% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bénéficiez d’une précision exceptionnelle lors des longues séries de pipetage. Sartorius mLINE™ La pipette mécanique monocanal est le choix le plus avancé et le plus ergonomique pour les utilisateurs soucieux de la qualité qui effectuent des pipetages manuels répétitifs. Les modèles couvrent toute la gamme de volumes de 0,1 μl à 10 ml.
La pipette mécanique hautement avancée offre une précision et une fiabilité sans effort
  • Résultats homogènes, même lors des longues séries de pipetage
  • Mécanisme Optiload pour une étanchéité parfaite des pointes et une éjection des pointes sans effort
  • Risque de contamination minimisé grâce aux filtres Safe-Cone et à une capacité d’autoclavage complète
  • Réglage du volume en une seule étape avec le bouton de verrouillage du volume pour éviter toute modification accidentelle du volume
  • L’isolation thermique des composants internes améliore la précision
  • Résistance élevée aux produits chimiques et aux UV
Léger, confortable et facile à utiliser
  • Fréquemment recommandé par les responsables de santé et de sécurité
  • Excellente ergonomie pour se protéger contre les microtraumatismes répétés de la main, du bras et de l’épaule
  • Des forces exceptionnellement légères nécessaires pour l’éjection des pointes à filtre et le pipetage
  • Affichage clair et facile à lire avec de grands chiffres et de petits incréments
  • Codage couleur de la gamme de volumes pour une sélection facile du pipeteur et de la pointe
  • Facile à entretenir ; seules 2-3 pièces à démonter et à nettoyer
La meilleure compatibilité est obtenue en utilisant Sartorius Optifit ou SafetySpace Conseils de filtration.
Certifications
Marquage CE
Garantie
2 ans
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision 0.6 %, 0.6 %, 1 %, 0.40 à 0.20
Certifications/Conformité ISO 9001/13485, ISO 14001
Pointes compatibles Pointes Sartorius Optifit ; Pointes à filtre SafetySpace
Espacement de cônes réglable Oui
Autoclavable Autoclavable
Couleur Bleu
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits mLINE
Programmabilité Non
Stérilité Non stérile
Type Pipette
Volume (métrique) 100 à 1000 μl
Type de doigt Ergonomique
Incréments 1 μl
Surveillance UV Oui
Garantie 2 ans