Learn More
Grant Instruments™ MM-1000 - Overhead Stirrer Multi-Mixer (without attachments) up to 20 L, 40-1000 rpm and from 1,000 to 10,000 mPa.s
Descrizione
It is an ideal instrument for biotechnology, organic synthesis, analytical laboratories. It can be used for stirring solutions up to the “medium viscosity” range (from 1,000 to 10,000 mPa.s).
5 optional paddles, retort stand and clamp sold separately.
Applications
- Mixing, stirring and shearing in
- Biotechnology
- Organic synthesis
- Analytical laboratories
- Sample preparation
Specifica
Specifica
| Speed | 40 to 1000 rpm |
| Capacity | 20 L |
| Display | Yes |
| Voltage | 120/240 V |
| Wattage | 8.4 W |
| Diameter (Metric) | 135 mm |
| Height (Metric) | 250 mm |
| Width (Metric) | 140 mm |
| Amperage | 700 mA |
| Description | Overhead Stirrer Multi Mixer |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?