Learn More
RETSCH Broyeurs mélangeurs MM 400 : Boulets de broyage
Code produit 10521213 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Diamètre (impériale):
0,78 in
0,98 in
1,18 in
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (impériale) unitSize
10521213 Acier inoxydable 0,98 in -
10733083 Oxyde de zirconium 0,98 in 1 pièce
10324771 Oxyde de zirconium 0,78 in 1 pièce
10798011 Acier inoxydable 1,18 in 1 pièce
10409112 Oxyde de zirconium 1,18 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10521213 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 05.368.0105
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec les broyeurs mélangeurs MM 400
Différents matériaux et tailles.
Spécification
Type de produit Boulet de broyage
Diamètre (impériale) 0,98 in
Diamètre (métrique) 2,5 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage
À utiliser avec (équipement) Broyeur-mélangeur MM 400
Matériau Acier inoxydable