Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile, module A 300
Code produit 15921307 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
181 x 220 x 479 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15921307 181 x 220 x 479 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15921307 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 11116900
Expédition estimée: 22-12-2026
Add to basket
Add to basket
Module A 300 pour un chargement optimal de la verrerie de laboratoire.
  • Convient à la verrerie de laboratoire telle que les flacons Erlenmeyer
  • Équipés de 8 injecteurs E 352 (6 x 220 mm)
  • Équipés de 8 mécanismes de verrouillage pour buses E 354
  • Espacement des jets de 120 mm sur toute la largeur, 123 mm sur toute la profondeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Module d'injection
À utiliser avec (équipement) Paniers de laveur de laboratoire A 100 et A 150
Comprend Deux rangées de quatre injecteurs
Dimensions (L x l x H) 181 x 220 x 479 mm