Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile, module A 302
Code produit 15941307 Tous les produits Miele Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
132 x 215 x 479 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15941307 132 x 215 x 479 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15941307 Fournisseur Miele Professional™ Code fournisseur 11116960
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00€
    768.00€ / 1 pièces
    Économisez 187.00€
    19% de réduction
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Module A 302 pour un chargement optimal de la verrerie de laboratoire.
  • Convient à la verrerie de laboratoire telle que les flacons Erlenmeyer
  • Équipés de 32 buses d’injection avec supports en plastique ID 110
  • Espacement des buses de 57 mm sur toute la largeur, 61 mm sur toute la profondeur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Module d'injection
À utiliser avec (équipement) Paniers de laveur de laboratoire A 100 et A 150
Comprend Quatre rangées de huit injecteurs
Dimensions (L x l x H) 132 x 215 x 479 mm