Learn More
Thermo Scientific™ Système de recharge™ de pointes de pipettes SoftFit-L™
Description
Pipettez des échantillons avec l’exactitude et la précision que vous attendez systématiquement de votre pipette grâce aux cônes de pipettes Thermo Scientific™ SoftFit-L™. À utiliser avec les pipettes Rainin™ LTS.
Le système de recharge SoftFit-L est un produit complet offrant des pointes de pipettes compatibles avec les pipettes LTS™ fabriquées par Rainin instrument, LLC. Conçu pour répondre aux demandes des clients, ce système unique offre des pointes de pipettes préchargées dans des inserts à code de couleur par taille de volume avec l’option d’un pack de recharge “à enfoncer” facile à utiliser. Faites votre choix parmi des pointes stériles ou non stériles, en cinq tailles de volume, avec ou sans notre technologie exclusive de faible rétention. Les pointes SoftFit sont également disponibles avec le filtre barrière ART™ breveté de MBP ; veuillez contacter le service client Fisher Scientific pour plus d’informations.
Avantages
- Le couvercle encastré permet d’empiler les recharges et les racks
- Unité de recharge à enfoncer unique et facile à utiliser
- Les plaques de pointes de pipette, munies d’un système de verrouillage d’une seule main facile à utiliser, se fixent fermement dans les racks mais se retirent aisément
- Les références et les numéros de lot sont imprimés sur chaque insert pour une traçabilité totale
- La conception solide empêche toute flexion et déformation
- Des orifices renfoncés stabilisent les pointes de pipette dans les applications multicanaux
- Composants entièrement recyclables
Spécification
Spécification
| Description | 1000 L,sans filtre, non stérile, recharge |
| Volume (métrique) | 1000 μl |
| Filtré | Sans filtre |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Naturel |
| Modèle | 1000 L |
| Longueur (impériale) | 3,39 in |
| Longueur (métrique) | 8,61 cm |
| Déclaration de pureté | Sans DNase, RNase, ADN, ATP ni endotoxines |
| Format | Recharge |
| Afficher plus |