Learn More
R&D Systems™ Mouse EphB2 (NP_034272.1) VersaClone cDNA
Specifica
Specifica
| Gene | EphB2 |
| Accession Number | NP_034272.1 |
| Concentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Formulation | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Insert Type | 2974 bp |
| Gene ID (Entrez) | 2048 |
| Gene Alias | CAPB, Cek5, Drt, DRTEphB2, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, EK5, elk-related tyrosine kinase, EPH receptor B2, eph tyrosine kinase 3, EPH-like kinase 5, ephrin type-B receptor 2, EPHT3MGC87492, EPTH3, Erk, ERKHek5, HEK5, Nuk, PCBC, protein-tyrosine kinase HEK5, Qek2, Renal carcinoma antigen NY-REN-47, Sek3, Tyro5, Tyrosine-protein kinase receptor EPH-3, Tyrosine-protein kinase TYRO5 |
| Content And Storage | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Species | Mouse |
| Product Line | R&D Systems |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?