Learn More
R&D Systems™ Mouse Granzyme A (NP_034500.1) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18750917
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
10 μg
Packungsgröße:
10µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18750917 10 μg 10µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18750917 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    386.85€
    344.40€ / 10µg
    Économisez 42.45€
    10% de réduction
 Restricted Item
Expédition estimée: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Gene Granzyme A
Accession Number NP_034500.1
Gene ID (Entrez) 3001
Gene Alias CTL tryptase, CTLA3, CTLA3Granzyme A (Cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase-3; Hanukah factorserine protease), Cytotoxic T-lymphocyte proteinase 1, EC 3.4.21, fragmentin-1, granzyme A, granzyme A (granzyme 1, cytotoxic T-lymphocyte-associated serine esterase 3), Granzyme-1, GZMA, H factor, Hanukkah factor, HF, HFSP, HFSPEC 3.4.21.78
Content And Storage Store the unopened product at -20 to -70 °C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Species Mouse
Product Line R&D Systems
Quantity 10 μg
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.