Learn More
MP Biomedicals™ Système de broyage et de lyse à agitation de microbilles FastPrep-24™ Classic
Code produit 12079310 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume d’échantillon:
200 μl à 50 ml, jusqu’à 25 g
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume d’échantillon Conditionnement
12079310 200 μl à 50 ml, jusqu’à 25 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12079310 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 116004500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12155.00€
    9892.05€ / 1 pièces
    Économisez 2262.95€
    18% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de broyage et de lyse à agitation de microbilles FastPrep-24™ Classic permet une homogénéisation simultanée de 24 échantillons en 40 secondes maximum. Il effectue une lyse complète et rapide de tous les tissus et cellules. Grâce à 9 adaptateurs, vous pouvez adapter le nombre d’échantillons, leur taille et les conditions de température en fonction de vos besoins.
  • Présentation du produit : Le FastPrep-24™ Classic Instrument est un homogénéisateur de paillasse haute vitesse offrant le nec plus ultra en matière de rapidité et de performance pour la lyse d'échantillons biologiques. L’homogénéisation simultanée de 24 échantillons ne prend que 40 secondes.
  • Plan de service : Une garantie d'un an est incluse à l'achat.
  • Applications : FastPrep™ -24 est utilisé pour homogénéiser les échantillons biologiques. Préparation rapide™ -24 L'instrument lyse complètement et rapidement tous les tissus et cellules et permet ainsi une isolation facile et reproductible de l'ARN stable, des protéines actives et de l'ADN génomique de pleine longueur.
  • Volume de l'échantillon :∼200 μL à 50 mL ; jusqu'à ∼25 g
Spécification
À utiliser avec (application) Idéal pour les extractions d’acides nucléiques, de protéines, de métabolites et d’autres petites molécules
Volume d’échantillon 200 μl à 50 ml, jusqu’à 25 g
Hauteur (impériale) 10,6 in
Hauteur (métrique) 27 cm
Fréquence 50/60 Hz
Tension 90/250 V
Puissance 1200 W
Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont uniquement destinés à la recherche ou à la fabrication ultérieure, et non à une utilisation directe par l’homme.