Learn More
MP Biomedicals™ Immunidiffusion (RID) Plates
Codice prodotto. 11403626 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
12 Pk.
Dimensione della confezione:
Pack of 12
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Dimensione della confezione
11403626 12 Pk. Pack of 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11403626 Fornitore MP Biomedicals™ N. del fornitore 08421651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00€
    105.00€ / 12 pièces
    Économisez 6.00€
    5% de réduction
Expédition estimée: 10-02-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Used for double and single radial immunodiffusion techniques
  • Polystyrene construction with close-fitting covers to minimize gel dehydration
  • Comes with recessed bottoms to prevent scratching on bench surfaces
  • Hydrophilic in nature for easy gel pouring and better adherence
Specifica
Material Polystyrene
Type Immunodiffusion Plate
For Use With (Application) Double and single radial immunodiffusion techniques
Quantity 12 Pk.
Storage Requirements 15° to 30°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.