Description
- Aimant en néodyme haute énergie
- Petit, compact et facile à manipuler
- Pour des séparations magnétiques rapides et efficaces
- La conception permet de retirer facilement le rack de l’aimant
- Les tubes peuvent être placés sur un agitateur ou un vortex pendant le processus d’extraction
- Bonne visibilité des échantillons
- Jusqu’à 24 tubes de 1,5 ou 2 ml
Stockage :
- Aimant :
- Conservé dans un endroit sec et frais
- Ne jamais utiliser à > 50°C
- Portoir pour tubes à essai :
- Conserver à température ambiante
- Peut être placé avec des tubes à une température aussi basse que -20°C pendant un temps limité
Nettoyage :
- À utiliser avec l’une des solutions suivantes :
- Alcool isopropylique à 70 % (p/v)
- Solution d’hypochlorite de sodium à 1 % (p/v) (agent de blanchiment)
- 0,1 N de solution de HCl
Remarques :
- Éviter l’exposition prolongée du rack à de l’eau ou à des solutions aqueuses
- Non autoclavable
Spécification
Spécification
| Capacité | 24 tubes de 1,5 ou 2 ml |
| Contenu et stockage | Conserver l’aimant dans un endroit sec et frais, conserver le portoir à température ambiante |
| Isolation Technology | Microbille magnétique |
| À utiliser avec (équipement) | Pour une utilisation avec le kit Magbeads FastDNA™, tubes |
| Type de produit | Rack magnétique |