Learn More
Welch™ Pompe à vide MPC 090 E
Code produit 12625635 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
198 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Conditionnement
12625635 198 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 12625635 Fournisseur Welch™ Code fournisseur 412021
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cette pompe à vide pour la préparation d’échantillons dans les sciences de la vie, la surveillance de l’environnement, la chimie et les processus analytiques. Les pompes à vide Welch™ MPC 090 E disposent d’une technologie de membrane fiable
  • Le régulateur haute précision standard empêche d’endommager la membrane de filtration, et permet d’obtenir un niveau de vide final puissant pour des résultats rapides
  • Le ballon intégré empêche l’infiltration de liquide dans la pompe
  • Puissance de filtration contrôlable
  • Compacte, sans huile, portative
  • Affichage et réglage du vide pour un démarrage progressif
  • Pompe pour produits chimiques
  • Filtration sous vide avec entonnoir simple et embout de tuyau DN 6, dessiccateurs à vide, nano-filtration, filtration HPLC.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Régime moteur 15 L/min
Alimentation électrique 260 V
Profondeur (métrique) 198 mm
Modèle MPC 090 E
Poids (métrique) 2.7 kg
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 15 l/min
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 244 mm
Largeur totale (métrique) 144 mm
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale 100 mbar
Tension 260 V