Learn More
Thermo Scientific™ Récipient de congélation Mr. Frosty™
Code produit 10110051
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
12 (tubes de 3,6 ml)
12 (tubes de 4,5 à 5,0 ml)
18 (tubes de 1,0 à 2,0 ml)
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
10110051 18 (tubes de 1,0 à 2,0 ml) 1 pièce
11315674 12 (tubes de 3,6 ml) 1 pièce
11325674 12 (tubes de 4,5 à 5,0 ml) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10110051 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 51000001
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide du récipient Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, conçu pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C/minute.
Congelez des cellules dans des tubes de 1 à 5 ml à l’aide des récipients de congélation Thermo Scientific™ Mr. Frosty™. Ce système est simple d’utilisation et conçu pour parvenir à une vitesse de refroidissement très proche de -1°C/minute, la vitesse optimale pour la conservation de cellules.
Récipients en polycarbonate avec couvercle bleu en polyéthylène haute densité. Portoir blanc en polyéthylène haute densité, insert en mousse.
  • Peut contenir 12 à 18 tubes et présente une hauteur de 86 ou 151 mm (3,4375 à 5,3125 in), ce qui permet d’économiser un espace de congélation important lors du processus de refroidissement
  • Un couvercle à bouchon vissé maintient les échantillons à l’intérieur en cas de renversement accidentel du récipient
  • Permet d’éliminer les récipients en mousse improvisés et peu fiables
  • Simple d’utilisation—nécessite uniquement de l’alcool isopropylique à 100 % et un congélateur mécanique
  • Aucun contact avec l’alcool : pas d’effet capillaire, pas d’effacement de l’étiquette et pas d’altération de l’écriture manuelle sur le tube
Informations de commande :
Les récipients ont un bouchon de 120 mm (4,75 in) de diamètre
Inclut :
Matériel nécessaire :
Alcool isopropylique et congélateur mécanique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Hauteur (métrique) 86 mm
Diamètre (métrique) 117 mm
Matériau Polycarbonate
Type de produit Récipient de congélation
Couleur Couvercle transparent/bleu
Capacité (métrique) 2 ml
Capacité 18 (tubes de 1,0 à 2,0 ml)
Gamme de températures -1°C